Acido 2-etilesanoico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 149-57-5
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -59°
Boiling Point: 226-229°
Beilstein Reference: 1750468
MDL No.: MFCD00002675
Formula:
C₈H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 226…229 °C Punto di fusione: –59 °C Densità: 0,91 Flash Pt: 114 °C (237 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002675 CAS Number: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 |