Acido 2-etilesanoico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Ethylhexanoic acid
118520025
118525000
118520011
118520100
ACRO118520025EA
103
EUR
ACRO118520025
ACRO118525000
ACRO118520011
ACRO118520100
Acido 2-etilesanoico 99%
Acido 2-etilesanoico
Formula:
C₈H₁₆O₂ Peso molecolare: 144.21 g/mol Punto di ebollizione: 228 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –59 °C Densità: 0.906 g/cm³ Flash Pt: 114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002675 CAS Number: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 UN: 3265 ADR: 8 III |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |