Stampa…
2-Ethylbutyric acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Ethylbutanoic acid, Diethylacetic acid
A16989.AK A16989.AU
A16989.AKEA 57.1 EUR
A16989.AK A16989.AU
2-Ethylbutyric acid ≥98%
2-Ethylbutyric acid
Purity: 98% CAS No.: 88-09-5 Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCO2H Formula Weight: 116.16 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.4130 Melting Point: -15° Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 1098634 Merck Reference: 14,3110 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00002670
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116.16 g/mol
Punto di ebollizione: 192…194 °C
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 0.924
Flash Pt: 87 °C (188 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002670
CAS Number: 88-09-5
EINECS: 201-796-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03137