Pivalic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₅H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 164 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 32…35 °C Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 640 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004194 CAS Number: 75-98-9 EINECS: 200-922-5 UN: 1759 ADR: 8,III Merck Index: 12,07667 |
Solubility | 25 g/l (20 °C) |
Melting Point | 32 - 35 °C |
Molar Mass | 102.13 g/mol |
Boiling Point | 164 °C |
Vapor Pressure | 0.85 hPa (20 °C) |
Flash Point | 64 °C |
Refractive Index | 1.3931 (37 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.6 %(V) |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |