Pivalic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 75-98-9
Molecular Formula: (CH3)3CCO2H
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 63°(145°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 163-165°
Solubility: Soluble in alcohol, ether. Slightly soluble in water
Beilstein Reference: 969480
Merck Reference: 14,7511
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004194
Formula:
C₅H₁₀O₂ Peso molecolare: 102,13 g/mol Punto di ebollizione: 163…165 °C Punto di fusione: 31…35 °C Densità: 0,91 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004194 CAS Number: 75-98-9 EINECS: 200-922-5 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,7511 |