Pivalic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
Formula:
C₅H₁₀O₂ Peso molecolare: 102.13 g/mol Punto di ebollizione: 163…164 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 33…35 °C Flash Pt: 63 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004194 CAS Number: 75-98-9 EINECS: 200-922-5 Merck Index: 12,07667 |
Appearance | White to off-white Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |