2,2-Dimethylbutyric acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 595-37-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4154
Odour: Pungent
Melting Point: -14°
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 1720666
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004200
Formula:
C₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 186 °C Punto di fusione: –14 °C Densità: 0,926 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004200 CAS Number: 595-37-9 EINECS: 209-865-0 UN: 3265 ADR: 8,III |