Stampa…
Methyl pivalate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl trimethylacetate
127952500 127951000
ACRO127952500EA 49.2 EUR
ACRO127952500 ACRO127951000
Methyl pivalate 99%
Methyl pivalate
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 101 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,87 g/cm³
Flash Pt: <1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008843
CAS Number: 598-98-1
EINECS: 209-959-1
UN: 3272
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %