L(-)-Glutatione (forma ossidata), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Formula:
C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂ Punto di fusione: 185 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00063106 CAS Number: 27025-41-8 EINECS: 248-170-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...