L(-)-Glutatione (forma ridotta), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms:
L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
Formula:
C₁₀H₁₇N₃O₆S Punto di fusione: 185…195 °C Densità: 1,475 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00065939 CAS Number: 70-18-8 EINECS: 200-725-4 Merck Index: 13,04488 |