Stampa…
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Fornitore: PanReac AppliChem
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
A2084.0005EA 47.1 EUR
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Punto di fusione: 185…195 °C
Densità: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00065939
CAS Number: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488