Stampa…
L(-)-Glutatione (forma ridotta) ≥98%, purissimo
Fornitore: VWR Chemicals
0399-250GEA 1730 EUR
0399-250G 0399-50G 0399-100G
L(-)-Glutatione (forma ridotta) ≥98%, purissimo
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Formula: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Punto di fusione: 192−195 °C
Densità: 1,475 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065939
CAS Number: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488
Visualizza i codici
Iron ≤0.002%
Lead ≤0.001%
Loss on drying ≤1%
Purity ≥98%
Specific rotation