Stampa…
Pivalamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A11319.09 A11319.18 A11319.30
A11319.09EA 33.7 EUR
A11319.09 A11319.18 A11319.30
Pivalamide ≥98%
Pivalamide
Purity: 98+% CAS No.: 754-10-9 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Melting Point: 153-157° Boiling Point: 212° MDL No.: MFCD00008011
Formula: C₅H₁₁NO
Punto di ebollizione: 212 °C
Punto di fusione: 153…157 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008011
CAS Number: 754-10-9
EINECS: 212-043-4