Stampa…
Pivalamide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Trimethylacetamide, 2,2,2-Trimethylacetamide
140010250 140011000 140010050
ACRO140010250EA 67 EUR
ACRO140010250 ACRO140011000 ACRO140010050
Pivalamide 98%
Pivalamide
Formula: C₅H₁₁NO
Peso molecolare: 101,15 g/mol
Punto di ebollizione: 212 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 152…156 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008011
CAS Number: 754-10-9
EINECS: 212-043-4
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 156 °C
GC ≥97.5 %