Pivalic anhydride ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
Purity: 99%
CAS No.: 1538-75-6
Molecular Formula: C10H18O3
Formula Weight: 186.25
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4090
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 193°
Beilstein Reference: 386552
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00008842
Formula:
C₁₀H₁₈O₃ Punto di ebollizione: 193 °C Densità: 0,918 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008842 CAS Number: 1538-75-6 EINECS: 216-263-1 UN: 3265 ADR: 8,III |