Stampa…
Pivalic anhydride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
162440500 162440010 162442500
ACRO162440500EA 64.6 EUR
ACRO162440500 ACRO162440010 ACRO162442500
Pivalic anhydride 99%
Pivalic anhydride
Formula: C₁₀H₁₈O₃
Punto di ebollizione: 193 °C (760 mmHg)
Densità: 0,91 g/cm³
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008842
CAS Number: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow liquid Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %