Stampa…
Pivaloyl chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01276.2500 8.01276.9010
8.01276.2500EA 0 EUR
8.01276.2500 8.01276.9010
Pivaloyl chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Pivaloyl chloride
Formula: C₅H₉ClO
Punto di ebollizione: 105 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –56 °C
Densità: 0,979 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000709
CAS Number: 3282-30-2
EINECS: 221-921-6
UN: 2438
ADR: 6.1 (3, 8),I