Pivaloyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3282-30-2
Molecular Formula: (CH3)3CCOCl
Formula Weight: 120.58
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4120
Odour: Pungent
Melting Point: -57°
Boiling Point: 105-106°
Beilstein Reference: 385668
UN No.: 2438
MDL No.: MFCD00000709
Formula:
C₅H₉ClO Punto di ebollizione: 105…106 °C Punto di fusione: –57 °C Densità: 0,985 Flash Pt: 8 °C (46 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000709 CAS Number: 3282-30-2 EINECS: 221-921-6 UN: 2438 ADR: 6.1,I |