3-Hydroxy-3-methylbutanone ≥90%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-Hydroxy-3-methylbutan-2-one
Purity: 90+%
CAS No.: 115-22-0
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 42°(107.6°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.96
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 140-141°
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00004460
Formula:
C₅H₁₀O₂ Peso molecolare: 102,13 g/mol Punto di ebollizione: 140…141 °C Densità: 0,96 Flash Pt: 42 °C (107,6 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004460 CAS Number: 115-22-0 EINECS: 204-073-1 UN: 1224 ADR: 3,III |