3,3-Dimethylbutanone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 75-97-8
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.3970
Melting Point: -53°
Boiling Point: 105-106°
Merck Reference: 14,7440
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008846
Formula:
C₆H₁₂O Punto di ebollizione: 105…106 °C Punto di fusione: –53 °C Densità: 0,803 Flash Pt: 5 °C (41 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008846 CAS Number: 75-97-8 EINECS: 200-920-4 UN: 1224 ADR: 3,II Merck Index: 14,7440 |