Chloromethyl pivalate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 18997-19-8
Molecular Formula: C6H11ClO2
Formula Weight: 150.60
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 1560838
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000884
Formula:
C₆H₁₁ClO₂ Punto di ebollizione: 146…148 °C Densità: 1,045 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000884 CAS Number: 18997-19-8 EINECS: 242-735-1 ADR: 3,III |