Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophobic DVB
Fornitore: Avantor
8109-06EA 393.68 EUR
8109-06 8109-09
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophobic DVB
Colonne cromatografiche
Queste colonne sono dotate di resine polimeriche BAKERBOND® DVB, che sono il prodotto della tecnologia delle microparticelle polimeriche ultra pulite. Queste particelle di resina hanno una grande area superficiale, sono altamente rigide, sono stabili nell'intervallo di pH da 1 a 14, sono bagnabili in acqua e non sono influenzate dall'essiccazione del sorbente. Queste colonne sono raccomandate quando si utilizzano metodi di rilevamento avanzato.
  • Migliora il recupero della preparazione del campione
  • A base di polimeri
Applicazioni generali: analiti da debolmente polari a non polari.
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità assorbente.