1,2-Epoxy-3-methylbutane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L19291.03
L19291.06
L19291.03EA
64.1
EUR
L19291.03
L19291.06
1,2-Epoxy-3-methylbutane ≥98%
1,2-Epoxy-3-methylbutane
Purity: 98+%
CAS No.: 1438-14-8
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.3915
Odour: Recognizable
Boiling Point: 72-75°
Beilstein Reference: 102418
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD02683501
Formula:
C₅H₁₀O Peso molecolare: 86.13 g/mol Punto di ebollizione: 72…75 °C Densità: 0,815 Flash Pt: –12 °C (10 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683501 CAS Number: 1438-14-8 EINECS: 215-869-3 UN: 1993 ADR: 3,II |