Stampa…
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 93%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
306410050 306410250
ACRO306410050EA 51.5 EUR
ACRO306410050 ACRO306410250
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 93%
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Formula: C₆H₁₁BrO
Peso molecolare: 179,06 g/mol
Punto di ebollizione: 189…192 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,33 g/cm³
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000206
CAS Number: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4656 to 1.4676 (20°C, 589 nm)
GC ≥91 %