Stampa…
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio diidrato 99-101%, ultrapuro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Edetic acid tetrasodium salt dihydrate, Kestranal® 4S 2 H2O, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid sodium hydrate, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate Dihydrate, Kestranal® 4S dihydrate
J15700.A1 J15700.C4
J15700.A1EA 73.1 EUR
J15700.A1 J15700.C4
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio diidrato 99-101%, ultrapuro
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio diidrato
Formula: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Peso molecolare: 416.2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150026
CAS Number: 10378-23-1
Merck Index: 13,03544
Visualizza i codici
Form White crystalline powder
Assay (unspecified) 99 to 101% (as is)
Identification (FTIR) Conforms
pH (1%, H2O) 10.7 to 11.7
pH (5%, H2O) 10.7 to 12.0