Stampa…
VWR®, Copriscarpe, antiscivolo
Fornitore: VWR Collection
113-9081EA 89.2 EUR
113-9081 113-9080 113-9079 113-9082
VWR®, Copriscarpe, antiscivolo
Indumenti usa e getta
Questi copriscarpe monouso sono realizzati in pellicola di CPE.
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Prestazioni antiscivolo
Lungh.×Largh.: 410×170 mm
Peso: 60, 80 o 100 g/m²
* Taglia unica
Certificazioni: Cat. I
Confezione: 10 pezzi a pacchetto, 10 pacchetti a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.