Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-1
Fornitore: Avantor
8174-02EA 0 EUR
8174-02 8174-09 8174-04 8174-08
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-1
Colonne cromatografiche
Le colonne in PP ultra pulite con supporto HPLC BAKERBOND® sono progettate per risparmiare tempo, minimizzare i volumi di lavoro e di solvente finale e migliorare le prestazioni. Tempi ciclo fino a nove volte più veloci rispetto alle colonne convenzionali. Il filtro di protezione della colonna incorporato e la maggiore concentrazione dell'analita possono ridurre o eliminare le fasi di prefiltrazione e concentrazione.
  • Tempi ciclo fino a nove volte più veloci rispetto alle colonne SPE convenzionali
  • Configurazione laminare unica
  • A base di silice
  • Colonne di estrazione per droghe d'abuso
Applicazioni generali: carbossi-tetra-idrocannabinolo (THC).