Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18
Fornitore: Avantor
7606-02EA 511.42 EUR
7606-02 7606-06 7606-09 7606-11
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18
Colonne cromatografiche
Le colonne in PP ultra pulite con supporto HPLC BAKERBOND® sono progettate per risparmiare tempo, minimizzare i volumi di lavoro e di solvente finale e migliorare le prestazioni. Tempi ciclo fino a nove volte più veloci rispetto alle colonne convenzionali. Il filtro di protezione della colonna incorporato e la maggiore concentrazione dell'analita possono ridurre o eliminare le fasi di prefiltrazione e concentrazione.
  • Tempi ciclo fino a nove volte più veloci rispetto alle colonne SPE convenzionali.
  • Configurazione laminare unica
  • A base di silice
Applicazioni generali: per analiti anionici, non polari a mediamente polari.
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità fase inversa.