Stampa…
n-Pentano 98%, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Pentano
158941-2.5L 158941-1L
158941-2.5LEA 147.27 EUR
158941-2.5L 158941-1L
n-Pentano 98%, per analisi
n-Pentano
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 969132
RTECS Number: RZ9450000
UNSPSC Code: 12191502
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₃
Peso molecolare: 72.15 g/mol
Punto di ebollizione: 36…37 °C
Punto di fusione: –131 °C
Densità: 0.631 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: <–35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009498
CAS Number: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3 II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Vapor Density 2.48 (vs air)
Assay (GC) Min. 97.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.356 - 1.360
IR spectrum complying
Refractive Index n20/D 1.358 (lit.)
Explosion Limit ~8.3 %
Autoignition Temperature 500 °F
Vapor Pressure 8.43 psi ( 20 °C)