Stampa…
n-Pentano ≥99.0%, PESTINORM® per analisi GC capillare
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Pentano
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83964.320EA 289 EUR
83964.320 83964.290
n-Pentano ≥99.0%, PESTINORM® per analisi GC capillare
n-Pentano
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₃
Peso molecolare: 72.15 g/mol
Punto di ebollizione: 35…36 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –130 °C
Densità: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009498
CAS Number: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3 II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,0 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Residuo di evaporazione (100°C) Max. 0,0005 %
Acqua Max. 0,01 %
Residuo organico (come Ottanolo)(GC/FID) Max. 10 ng/l
Residui alogenati (come Lindano)(GC/ECD) Max. 5 ng/l