Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Carboxylic Acid
Fornitore: Avantor
8172-04EA 0 EUR
8172-04 8172-11 8172-02 8172-06 8172-07
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Carboxylic Acid
Colonne cromatografiche
Le colonne in PP ultra pulite con supporto HPLC BAKERBOND® sono progettate per risparmiare tempo, minimizzare i volumi di lavoro e di solvente finale e migliorare le prestazioni. Tempi ciclo fino a nove volte più veloci rispetto alle colonne convenzionali. Il filtro di protezione della colonna incorporato e la maggiore concentrazione dell'analita possono ridurre o eliminare le fasi di prefiltrazione e concentrazione.
  • Tempi ciclo fino a nove volte più veloci rispetto alle colonne SPE convenzionali
  • Configurazione laminare unica
  • A base di silice
Applicazioni generali: analiti ionici e basici.
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità d scambio cationico debole.