Stampa…
Silver methanesulphonate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
419340250 419340050
ACRO419340250EA 204 EUR
ACRO419340250 ACRO419340050
Silver methanesulphonate 99%
Silver methanesulphonate
Formula: CH₃AgO₃S
Punto di fusione: 252…256 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064795
CAS Number: 2386-52-9
EINECS: 219-199-2
Visualizza i codici
Appearance White to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥97.5 %