Sodium methanesulphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2386-57-4
Molecular Formula: CH3NaO3S
Formula Weight: 118.09
Odour: Odourless
Formula:
CH₃NaO₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064389 CAS Number: 2386-57-4 EINECS: 219-203-2 |