Stampa…
Acido 1-octansolfonico sale sodico ≥98%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
152802TEA 190.2 EUR
152802T 152803U
Acido 1-octansolfonico sale sodico ≥98%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Acido 1-octansolfonico sale sodico
Formula: C₈H₁₇NaO₃S
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007544
CAS Number: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (calculated on dried substance) ≥ 98,0 %
Appearance White powder
IR Spectrum Passes test
Water ≤ 2,0 %
Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,05
Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,03
Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,02
Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01