Stampa…
VWR®, Camici per visitatori, in PP, impermeabili
Fornitore: VWR Collection
113-8983EA 263 EUR
113-8983 113-8984 113-8994
VWR®, Camici per visitatori, in PP, impermeabili
Indumenti usa e getta
Questi camici per visitatori con colletto, monouso e impermeabili, sono realizzati in tessuto di SPP non tessuto.
  • Chiusura a pressione
  • Polsi elasticizzati
  • Due tasche (una sul petto, una laterale)
  • Senza lattice di gomma naturale
Peso: 48 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.