Stampa…
Acido 1-esansolfonico sale sodico, LiChropur™ per cromatografia, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18305.0025 1.18305.0100
1.18305.0025EA 493.86 EUR
1.18305.0025 1.18305.0100
Acido 1-esansolfonico sale sodico, LiChropur™ per cromatografia, Supelco®
Acido 1-esansolfonico sale sodico
Formula: C₆H₁₃O₃SNa
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007542
CAS Number: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Hill Formula C₆H₁₃NaO₃S
Molar Mass 188.22 g/mol
pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly water endangering