Stampa…
VWR® Basic, Tute, con cappuccio
Fornitore: VWR Collection
113-9026EA 319 EUR
113-9026 113-9027 113-9028 113-9029 113-9030 113-9031 113-9032 113-9033 113-9034 113-9035 113-9036 113-9037
VWR® Basic, Tute, con cappuccio
Indumenti usa e getta
Questi tute monouso con cappuccio sono realizzate in PP non tessuto laminato in PE.
  • Cappuccio
  • Chiusura a zip (unidirezionale)
  • Polsi elasticizzati
  • Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.