Stampa…
Acido 1-esansolfonico sale sodico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A13278.14 A13278.06 A13278.22
A13278.14EA 177 EUR
A13278.14 A13278.06 A13278.22
Acido 1-esansolfonico sale sodico ≥99%
Acido 1-esansolfonico sale sodico
Purity: 99% CAS No.: 2832-45-3 Molecular Formula: CH3(CH2)5SO3Na Formula Weight: 188.22 Physical Form: Powder Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3727014 MDL No.: MFCD00007542
Formula: C₆H₁₃O₃SNa
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007542
CAS Number: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM