Acido 1-esansolfonico sale sodico monoidrato 98% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
411600050
411600250
411601000
411605000
ACRO411600050EA
83
EUR
ACRO411600050
ACRO411600250
ACRO411601000
ACRO411605000
Acido 1-esansolfonico sale sodico monoidrato 98% per HPLC
Acido 1-esansolfonico sale sodico monoidrato
Formula:
C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149549 CAS Number: 207300-91-2 EINECS: 220-601-3 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 7 to 9 % |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
UV | at 250 nm A: ≤0.05 |
Titration after Ion exchange | ≥97.5 % (On dry substance) |