Acido 1-eptansolfonico sale sodico 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
206130050
206130250
206131000
206135000
ACRO206130050EA
47.6
EUR
ACRO206130050
ACRO206130250
ACRO206131000
ACRO206135000
Acido 1-eptansolfonico sale sodico 98%
Acido 1-eptansolfonico sale sodico
Formula:
H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007543 CAS Number: 22767-50-6 EINECS: 245-210-5 |
|
Appearance | White Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤9 % (100°C, 3 h) (vacuum) |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
Titration after Ion exchange | ≥97.5 % (on dry substance) |