Acido 1-dodecansolfonico sale sodico, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms:
Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate
MQ200
Formula:
C₁₂H₂₅NaO₃S Peso molecolare: 272.38 g/mol Punto di fusione: 300 Densità: 1.218 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007527 CAS Number: 2386-53-0 EINECS: 219-200-6 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 272.37 g/mol |
Bulk Density | 330 kg/m3 |
pH | 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |