Stampa…
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A12829.03 A12829.14 A12829.09
A12829.03EA 35.1 EUR
A12829.03 A12829.14 A12829.09
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico ≥99%
Acido 1-dodecansolfonico sale sodico
Purity: 99% CAS No.: 2386-53-0 Molecular Formula: CH3(CH2)11SO3Na Formula Weight: 272.39 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3919536
Formula: C₁₂H₂₅NaO₃S
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007527
CAS Number: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6