Stampa…
Sodium-1-decanesulphonate, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
30631-10G-F 30631-50G-F
30631-10G-FEA 470 EUR
30631-10G-F 30631-50G-F
Sodium-1-decanesulphonate, Supelco®
Sodium-1-decanesulphonate
Formula: C₁₀H₂₁NaO₃S
Peso molecolare: 244,33 g/mol
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007526
CAS Number: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b29000190d5d1de3ab217077367976219752cc0e&vid=b29000190d5d1de3ab217077367976219752cc0e&prid=web&clid=SAPDAM