Sodium-1-decanesulphonate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms:
Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₀H₂₁NaO₃S Peso molecolare: 244.33 g/mol Punto di fusione: > 300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007526 CAS Number: 13419-61-9 EINECS: 236-525-9 |
Melting Point |
|
Molar Mass | 244.33 g/mol |