Stampa…
1-Butanesulphonic acid sodium salt, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
19022-10G-F 19022-50G-F
19022-10G-FEA 168 EUR
19022-10G-F 19022-50G-F
1-Butanesulphonic acid sodium salt, Supelco®
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Formula: C₄H₉NaO₃S
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007540
CAS Number: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1