Stampa…
1-Butanesulphonic acid sodium salt per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41661.0010 8.41661.0050 8.41661.0005
8.41661.0010EA 73.3 EUR
8.41661.0010 8.41661.0050 8.41661.0005
1-Butanesulphonic acid sodium salt per sintesi, Sigma-Aldrich®
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Formula: C₄H₉NaO₃S
Punto di fusione: > 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007540
CAS Number: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Visualizza i codici
Melting Point 310 °C
Molar Mass 160.17 g/mol