1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
Purity: 99%
CAS No.: 2386-54-1
Molecular Formula: CH3(CH2)3SO3Na
Formula Weight: 160.17
Melting Point:
Formula:
C₄H₉NaO₃S Peso molecolare: 160,17 g/mol Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007540 CAS Number: 2386-54-1 EINECS: 219-201-1 |