Stampa…
Acido metansolfonico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06022.0005 8.06022.0250 8.06022.1000 8.06022.9015 8.06022.9030 8.06022.9050 8.06022.9025
8.06022.0005EA 30 EUR
8.06022.0005 8.06022.0250 8.06022.1000 8.06022.9015 8.06022.9030 8.06022.9050 8.06022.9025
Acido metansolfonico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido metansolfonico
Formula: CH₃SO₃H
Peso molecolare: 96.11 g/mol
Punto di ebollizione: 217
Punto di fusione: 20
Densità: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 189 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007518
CAS Number: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Merck Index: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 20 °C
Molar Mass 96.11 g/mol
Boiling Point 167 °C (13 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 189 °C
Refractive Index 1.4303 (20 °C, 589 nm)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material