Acido metansolfonico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 75-75-2
Molecular Formula: CH4O3S
Formula Weight: 96.10
Flash Point: 156°(312°F)
Refractive Index: 1.4300
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 166-168°/10mm
Beilstein Reference: 1446024
Merck Reference: 14,5954
UN No.: 2586
MDL No.: MFCD00007518
Formula:
CH₃SO₃H Punto di ebollizione: 166…168 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 19…20 °C Densità: 1,481 Flash Pt: 156 °C (312 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007518 CAS Number: 75-75-2 EINECS: 200-898-6 UN: 2586 ADR: 8,III Merck Index: 14,5954 |