Acido etansolfonico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₂H₆O₃S Punto di ebollizione: 123 °C (1 mmHg) Punto di fusione: –17 °C Densità: 1,343 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007529 CAS Number: 594-45-6 EINECS: 209-843-0 UN: 2586 ADR: 8,III |
Solubility | C2H6O3S |
Melting Point | C2H5SO3H |
Molar Mass | 110.13 g/mol |
Boiling Point | 136 - 140 °C (3 hPa) |
Refractive Index | 1.4335 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |